Learn More
Eppendorf™ Rotor à angle fixe avec couvercle pour centrifugeuse de paillasse
Code produit 10663493 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
FCR max.:
1 770 x g
1 840 x g
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit FCR max. Conditionnement
10663493 1 770 x g 1 pièce
10386602 1 840 x g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10663493 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5702746002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.00€
    458.00€ / 1 pièces
    Économisez 35.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rotors pour centrifugeuse 5702/5702R/5702RH. La gamme de centrifugeuses à faible vitesse et à usage général 5702 a été spécialement conçue pour répondre aux exigences des laboratoires de recherche clinique et de culture cellulaire à rendement faible ou mo
  • Rotor F-45-18-17-Cryo
  • Vitesse maximale : 1 840 x g (4 400 tr/min)
  • Centrifugation silencieuse même sans couvercle de rotor
  • Centrifugation de tubes cryogéniques de 1 à 2 ml (dia. max. 13 mm, utiliser un adaptateur) et de tubes
  • avec bouchon à vis (dia. max. 17 mm, aucun adaptateur requis)
  • Le rotor et les adaptateurs sont autoclavables (121°C, 20 min)
  • Rotor F-45-24-11
  • Vitesse maximale : 1 770 x g (4 400 tr/min)
  • Rotor à angle fixe pour 24 tubes de 1,5/2,0 ml
  • Centrifugation silencieuse même sans couvercle de rotor
  • Adaptateurs disponibles en option pour : Tubes PCR de 0,2 ml (5425 715.005) ; Tubes à centrifuger de 0,4 ml (5425 717.008) ; Microtubes à essai de 0,5 ml et tubes Microtainer™ (5425 716.001)
  • Le rotor et les adaptateurs sont autoclavables (121°C, 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor angulaire fixe
FCR max. 1 770 x g
Vitesse max. 4 400 tr/min
À utiliser avec (équipement) F-45-24-11