Learn More
Eppendorf™ Rotors à angle fixe pour centrifugeuse Concentrator plus
Code produit 10504843 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
36 tubes à fond plat de 3,0/5,0 ml
48 x 1,5 / 2 mL
70 x 1,5 / 2 mL
72 x 0,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
10504843 48 x 1,5 / 2 mL 1 pièce
10184313 72 x 0,5 mL 1 pièce
10572264 36 tubes à fond plat de 3,0/5,0 ml 1 pièce
10115802 70 x 1,5 / 2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10504843 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5490030001
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec la centrifugeuse Concentrator plus
  • Eppendorf Concentrator plus a été conçue en gardant le client à l’esprit pour offrir une solution ergonomique, intuitive et durable qui s’adapte parfaitement à votre paillasse de laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Modèle : FA-45-30-11
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 48 x 1,5 / 2 mL
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse Concentrator Plus
Angle Fixe
Comprend Sans couvercle
Nbre de positions 48