Learn More
Thermo Scientific™ Fixed Height Stand for Herasafe 2030i, Safe 2025 and Heraguard Eco cabinets
Product Code. 15900266 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Laboratory Enclosure
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec (équipement) Unit Size
15900266 Laboratory Enclosure 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15900266 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 50155665
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    960.00€
    941.00€ / 1 pièces
    Économisez 19.00€
    1% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fixed height stand for Herasafe 2030i, Safe 2025 and Heraguard Eco cabinets
Provides work height of 750 mm, Charcoal grey
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Laboratory Enclosure
Type de produit Stand
Hauteur (métrique) de visualisation 75 cm
Hauteur totale (métrique) 90 cm