Learn More
OHAUS™ Pinces multi-usages à position fixe
Code produit 15742279 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (métrique) de la poignée:
de 0 à 69 mm
de 0 à 77 mm
Jaw Type:
2 broches à ajustement simple
Réglage double à 3 broches
Matériau:
Acier inoxydable
Nickelé
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (métrique) de la poignée Jaw Type Matériau unitSize
15742279 de 0 à 77 mm 2 broches à ajustement simple Acier inoxydable 1 pièce
15712269 de 0 à 69 mm Réglage double à 3 broches Nickelé 1 pièce
15722269 de 0 à 77 mm 2 broches à ajustement simple Nickelé 1 pièce
15732279 de 0 à 69 mm Réglage double à 3 broches Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15742279 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30392230
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pinces multi-usages à position fixe OHAUS™ sont conçues pour saisir et positionner en toute sécurité une grande variété de verrerie de laboratoire.
  • Les bras d’extension avec une rotation de 360° permettent de placer des appareils à différentes distances du cadre de laboratoire sans compromettre l’intégrité des expériences
  • Les pinces pivotantes et à position fixe maintiennent l’appareil près du cadre ou du support de laboratoire et disposent d’un support intégré pour la fixation aux cadres ou appareils de laboratoire
  • Disponible en simple ou double ajustement en zinc nickelé ou en acier inox
  • Manchons en vinyle antidérapants et revêtements en fibre de verre résistant à des températures supérieures à 100°C (inclus avec toutes les pinces à 2 et 3 broches)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Pince fixe
Matériau Acier inoxydable
Comprend Manchons en vinyle antidérapants et couvercles en fibre de verre
Description Pince, multi-usage, CLM-FIXED2SSM
Longueur (impériale) 5,24 po
Longueur (métrique) 133,00 mm
Dimensions Moyenne
Dimensions (métrique) de la poignée de 0 à 77 mm
Jaw Type 2 broches à ajustement simple