Learn More
Thermo Scientific™ Seringues pour échantillonneur automatique à aiguille amovible pour instruments GC
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les seringues pour échantillonneur automatique à aiguille amovible Thermo Scientific™ pour instruments GC sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
- Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
- Aiguilles et pistons en acier inoxydable
- Conception de seringue éprouvée
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (Aiguille), Acier inoxydable (Piston) |
| Description | Calibre 23 ; 5 μl ; Longueur : 42 mm ; 6/boîte |
| Calibre d’aiguille | Calibre 23 |
| Longueur (métrique) | 42 mm |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe |
| Jetable | Non |
| Quantité | 6/paquet |
| Volume (métrique) | 5 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 42 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| Afficher plus |