Learn More
Thermo Scientific™ Seringues pour échantillonneur automatique à aiguille amovible pour instruments GC
Code produit 10188044 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Calibre d’aiguille:
23 à 26s G
Calibre 23
Calibre 26
Calibre 31
Calibre 23
Quantité:
6/paquet
Unité
Type de pointe d’aiguille:
Cône
Trou latéral
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Quantité Type de pointe d’aiguille Conditionnement
10188044 5 μl 23 à 26s G 6/paquet Cône 6 pièces
10177654 5 μl Calibre 23 6/paquet Cône 6 pièces
10299254 5 μl 23 à 26s G Unité Cône 1 pièce
10641406 250 μl Calibre 26 Unité Cône 1 pièce
10658525 100 μl Calibre 23 Unité Cône 1 pièce
10350925 100 μl Calibre 23 Unité Trou latéral 1 pièce
10793877 250 μl Calibre 23 Unité Trou latéral 1 pièce
10524275 10 μl Calibre 31 Unité Cône 1 pièce
17864961 50 μl Calibre 23 Unité Cône 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10188044 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 365C0976
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
En stock
Les seringues pour échantillonneur automatique à aiguille amovible Thermo Scientific™ pour instruments GC sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
  • Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
  • Aiguilles et pistons en acier inoxydable
  • Conception de seringue éprouvée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable (Aiguille), Acier inoxydable (Piston)
Description Calibre 23 à 26 ; 5 μl ; Longueur : 42 mm ; 6/boîte
Calibre d’aiguille 23 à 26s G
Longueur (métrique) 42 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe
Jetable Non
Quantité 6/paquet
Volume (métrique) 5 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 42 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Instruments GC Agilent
Type de connexion Fixe