Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneurs automatiques à aiguille fixe Thermo Scientific Instruments
Description
- Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
- Résultats exacts et reproductibles
- Spécialement conçu pour Thermo Scientific instruments
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 26 G |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,018 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,47 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,96 in |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
| Modèle | 5F-BT-5/0.47C |
| Quantité | Unité |
| Volume (métrique) | 5 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 50 mm |
| Afficher plus |