Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneurs automatiques à aiguille fixe Thermo Scientific Instruments
Code produit 15298463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 G
23 G
25 g
26 G
Longueur (impériale) de l’aiguille:
1,96 in
2 in
3,14 in
Modèle:
10F-BT-5/0.5C
10F-BT-8/0.47C
10F-BT-8/0.63C
10F-BT-8/22C
10F-BT-GT-5/0.47C
10F-BT-GT-5/0.63C
5F-BT-5/0.47C
Quantité:
1 de chaque
6 Paquets
Unité
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Longueur (impériale) de l’aiguille Modèle Quantité Conditionnement
15298463 26 G 3,14 in 10F-BT-8/0.47C 1 de chaque 1 pièce
15258443 26 G 1,96 in 5F-BT-5/0.47C Unité 1 pièce
15228463 26 G 1,96 in 10F-BT-GT-5/0.47C Unité 1 pièce
15278463 23 G 2 in 10F-BT-GT-5/0.63C 1 de chaque 1 pièce
15208463 25 g 1,96 in 10F-BT-5/0.5C Unité 1 pièce
15288463 23 G 3,14 in 10F-BT-8/0.63C Unité 1 pièce
15218463 26 G 1,96 in 10F-BT-GT-5/0.47C 6 Paquets 6 pièces
16672572 22 G 3,14 in 10F-BT-8/22C Unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15298463 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 0029921
Expédition estimée: 07-12-2026
Pour une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes
  • Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
  • Résultats exacts et reproductibles
  • Spécialement conçu pour Thermo Scientific instruments
Spécification
Calibre d’aiguille 26 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,018 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse
Longueur (impériale) de l’aiguille 3,14 in
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique
Modèle 10F-BT-8/0.47C
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) 10 μl
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Thermo AS2000
Type de connexion Fixe