Learn More
Thermo Scientific™ Fixed Needle Gastight Autosampler Syringe
Code produit 17874961 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 G
23 G
Volume (métrique):
1 μL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Volume (métrique) Conditionnement
17874961 22 G 1 μL 1 pièce
16668853 23 G 1 μL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17874961 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 365H3572
Expédition estimée: 22-12-2026
Syringe for Thermo RSH autosampler
  • Engineered for dependable laboratory performance and consistent results
  • Manufactured to meet Thermo Scientific quality standards
  • Designed for compatibility with common laboratory instruments and workflows
  • Helps improve reproducibility and sample integrity
  • Suitable for research, analytical, and routine laboratory applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Borosilicate Glass (Barrel)
Calibre d’aiguille 22 G
Type de produit Syringe
Volume (métrique) 1 μL
À utiliser avec (équipement) CTC PAL Liquid Autosampler
Type de connexion Fixed, Tapered Needle
Graduated Yes
Stérilité Non-sterile