Learn More
Thermo Scientific Maintenance préventive à prix fixe pour Fisherbrand Armoires de biosécurité
Code produit 30503419
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Postes de sécurité microbiologique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
30503419 Postes de sécurité microbiologique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30503419 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur FPPMBSCFIS
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Maintenance planifiée à coûts fixes pour Fisherbrand enceintes de biosécurité, y compris le test KI Discus lorsque la réglementation nationale l'exige.
  • Conformément à la norme européenne relative aux enceintes de sécurité microbiologique (CEN BS EN12469:2000, tableau 5), le test KI Discus est identifié comme un test optionnel pour la protection de l'opérateur/personnel.
  • S'applique à la fois à la mise en service et aux tests de maintenance de routine annuels.
  • La réglementation nationale doit être respectée en toutes circonstances.
  • Certaines réglementations nationales, comme celles du HSE (Royaume-Uni), recommandent de réaliser le test KI Discus au moins une fois par an.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    À utiliser avec (équipement) Postes de sécurité microbiologique
    Type de produit Maintenance préventive