Learn More
IKA™ Clips de fixation pour agitateurs
Code produit 10029240 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Flacon de 100 ml
Flacon de 200/250 ml
Flacon de 25 ml
Flacon de 500 ml
Flacon de 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10029240 Flacon de 200/250 ml -
10079400 Flacon de 25 ml 1 pièce
10420843 Flacon de 50 ml 1 pièce
10409692 Flacon de 500 ml 1 pièce
10500102 Flacon de 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10029240 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0001234600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.86€
    62.50€ / 1 pièces
    Économisez 8.36€
    11% de réduction
Expédition estimée: 10-09-2026