Learn More
MP Biomedicals™ Ciment en caoutchouc Fixogum
Code produit 11430456 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430456 125 ml 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11430456 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 11FIXO0125
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour être utilisé dans la formation d’un joint hermétique autour du périmètre de la lamelle de verre lors de l’hybridation de sonde pour la technique FISH.
Applications : Le ciment en caoutchouc Fixogum est conçu pour être utilisé dans la formation d’un joint hermétique autour du périmètre de la lamelle en verre lors de l’hybridation de sonde pour la technique FISH.
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Format Tube
Type de produit Produits biochimiques
Quantité 125 ml
Forme Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Fixogum Rubber Cement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1A
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphtha (petroleum),hydrotreated light
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.