Learn More
Cole-Parmer™ Série FJT-200 Stuart Testeur de floculation en jarre
Code produit 12013334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Minuteur:
Non
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Minuteur Conditionnement
12013334 Non 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12013334 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9955100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2315.00€
    2150.25€ / 1 pièces
    Économisez 164.75€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-12-2026
Obtenez des conditions reproductibles entre les échantillons avec la série FJT-200 Stuart Testeur de floculation en jarre.
  • Visualisez facilement la vitesse de pagaie sur l'écran numérique.
  • Gagnez du temps grâce à deux programmes prédéfinis
  • Éclairage intégré et fond sombre pour faciliter la visualisation des échantillons
Obtenez des conditions reproductibles entre les échantillons et d'une série d'essais à l'autre grâce à ces testeurs de floculation en jarres. La régulation de vitesse par retour électronique maintient avec précision la vitesse de rotation des pales en acier inoxydable. Deux programmes prédéfinis permettent de saisir, d'enregistrer en mémoire et de rappeler ou de modifier à tout moment les paramètres de vitesse et de temps habituels.
Choisissez le testeur à deux positions 99551-00 avec une poignée pour une portabilité facile ; le testeur à six positions 99551-05 avec commande tactile est doté d'une minuterie numérique. Les deux testeurs acceptent des béchers de 1 L (non inclus).
Spécification
Vitesse 25 à 250 tr/min
Affichage LCD numérique
Tension 230 V
Puissance 100 W
Hauteur (impériale) 19,7 in
Hauteur (métrique) 500 mm
Largeur (impériale) 12,6 in
Largeur (métrique) 320 mm
Fréquence 50 Hz
Minuteur Non
Poids (métrique) 8,6 kg