Learn More
Invitrogen™ FL - RIP140L6 Peptide, 100μM
Code produit 10532035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10532035 100 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10532035 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PV4600
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
FL - peptide RIP140L6, 100μM
Les peptides de corégulateur de récepteurs nucléaires fluorescents LanthaScreen™ contiennent des motifs d'interaction connus et sont marqués avec la fluorescéine. Ces peptides sont appariés et validés pour compléter™ les dosages de Corégulateur de Récepteur Nucléaire LanthaScreen TR-FRET. Les dosages développés à l'aide de ces réactifs permettent le screening primaire ou secondaire des agonistes et/ou antagonistes des récepteurs nucléaires.
La façon dont ils fonctionnent
La liaison du ligand aux récepteurs nucléaires provoque des changements conformationnels dans le récepteur, entraînant une cascade d'événements, notamment la dissociation des protéines répresseurs, l'association des protéines coactivateurs et l'assemblage de pol II et d'autres facteurs transcriptionnels pour l'activation des gènes cibles. Les dosages basés sur TR-FRET peuvent être développés à l'aide™ du panneau LanthaScreen de peptides de corégulateur marqués à la fluorescéine pour étudier les changements conformationnels des récepteurs nucléaires lors de la liaison des ligands, soit en déterminant l'affinité des récepteurs liés aux ligands pour différents peptides de corégulateur, soit en identifiant d'autres agonistes ou antagonistes par déplacement ou recrutement d'un peptide de corégullateur spécifique. Dans™ l'essai de coactivateur bêta LanthaScreen TR-FRET RXR, un anticorps anti-GST marqué au terbium (Tb) est utilisé pour étiqueter indirectement la protéine bêta GSTtagged RXR. Un agoniste (acide rétinoïque 9-cis) ajouté au récepteur qui, lors de la liaison du ligand, provoque un changement conformationnel entraînant le recrutement du peptide coactivateur Fl-D22 (figure 1). La liaison du peptide fluorescent du corégulateur au RXR bêta entraîne une augmentation du rapport d'émission TR-FRET (Figure 2).
Contenu et stockage :
™ les peptides de corégulateur de récepteurs nucléaires fluorescents LanthaScreen sont fournis enμsolutions de 100 M dans des tampons appropriés aux peptides. Conservation des peptides à -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Type d’étiquette Colorants classiques
Quantité 100 μl
Conditions d’expédition Glace carbonique