Learn More
Flaconitine, MedChemExpress
Code produit 16498928
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498928 10 mg
16481368 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16498928 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0276
MedChemExpress Flaconitine is considered to be a NF-κB inhibitor.
Flaconitine is considered to be a NF-κB inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Flaconitine
CAS 77181-26-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C36H49NO12
Quantité 10 mg
Synonyme Acetylaconitine 3-Acetylaconitine
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (72.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES CO[C@@H]1C2([C@@](C[C@@]3(O)[C@@H]4OC(C5=CC=CC=C5)=O)([H])[C@@]4([H])[C@](OC(C)=O)([C@@H](O)[C@@H]3OC)C6C2N(CC)C7)[C@@]([C@H]6OC)([H])[C@@]7(COC)[C@H](OC(C)=O)C1
Poids moléculaire (g/mol) 687.77
Poids de la formule 687.77
Pourcentage de pureté 98.92%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation