Learn More
Sherwood Scientific™ Photomètre de flamme industriel modèle Sherwood 410
Description
La photométrie à flamme est la technique idéale pour les cas suivants : mesure du Na, K et Ca de tous les types d'échantillon dans les usines de boissons et produits chimiques, échantillons cliniques pour le sodium , potassium et lithium, industrie des engrais, industrie alimentaire, extraction minière, industrie pétrolière, industrie papier, industrie pharmaceutique, analyse des sols et services publics. Tous les modèles 410 sont dotés d'un arrêt optique automatique du gaz si la flamme est éteinte accidentellement. Ils disposent tous d'une cheminée isolée thermiquement et d'un régulateur secondaire intégré, mais aussi de 2 m de tubulure de gaz, de 2 m de tubulure d'air et de tous les connecteurs nécessaires.
Vaste intervalle de mesure allant de 0 ppm à 1 999 ppm
Sensibilité jusqu'à 20 ppb pour le Na et le K
Les instruments au format Classique et Industriel sont accompagnés de filtres Na, K et Ca et des filtres Ba, Cs, Li et Rb sont disponibles en option
Les instruments au format Clinique sont accompagnés de filtres Na, K et Li avec une réponse au sodium linéarisée
Les instruments au format Classique et Industriel disposent d'une interface numérique avec sortie RS232
Des instruments de Mise à niveau et d'Automatisation sont disponibles pour pouvoir transformer n'importe quel modèle 410 en un système entièrement automatique doté d'un logiciel de traitement de données et d'un passeur automatique d'échantillons
Spécification
Spécification
| Type | Photomètre de flamme industriel modèle Sherwood 410 |
| Modèle | Model 410 Industrial |