Learn More
Integra Biosciences™ Bec Bunsen Fireboy™ Eco
Code produit 11843560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de gaz:
Gaz naturel, butane, propane, Natural Gas, Propane
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de gaz unitSize
11843560 Gaz naturel, butane, propane, Natural Gas, Propane 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11843560 Fournisseur Integra Biosciences™ Code fournisseur 144010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Garantit la sécurité d’application la plus élevée avec surveillance de la flamme en continu, protection antisurchauffe et durées de combustion maximales définies par l’utilisateur. Le bec Bunsen Fireboy™ Eco possède un boîtier métallique chromé lisse et facile à nettoyer qui résiste aux UV et aux solvants.
Le boîtier métallique chromé est lisse et facile à nettoyer, et résiste aux UV et aux solvants. Avec surveillance de la flamme et protection anti-surchauffe. Conception fonctionnelle et robuste. Manipulation aisée. Utilisation sûre.
  • Allumage par interrupteur à pédale (inclus) ou bouton-poussoir
  • Deux boutons de réglage pour l’air et le gaz permettent un réglage fin facile du FIREBOY plus
  • Allumage par bouton-poussoir ou fonctionnement mains libres avec capteur de mouvement ou pédale en option (non inclus)
  • Temps de gravure maximal défini par l’utilisateur
  • Pile rechargeable en option
  • Portable compatible avec les types de gaz courants tels que le butane / propane et le gaz naturel ; peut être connecté au système de distribution de gaz ou aux cartouches de gaz.
Spécification
Type de produit Bec Bunsen
Type de gaz Gaz naturel, butane, propane, Natural Gas, Propane
Description 100 x 150 mm (l x P)
Diamètre (métrique) 150 mm
Comprend Pédale, (2) buses, adaptateur
Nb par paquet 1 de chaque
Largeur (métrique) 100 mm