Learn More
Globe Scientific Bouchons à bougie à brides pour tubes de 13 mm
Tous les produits Globe Scientific ProduitsDescription
- Bouchons en polyéthylène avec deux brides flexibles qui appuient fermement contre la paroi intérieure des tubes
- Disponible en neuf couleurs pour l’identification des échantillons
Spécification
Spécification
| Comprend | 2 brides flexibles |
| Type de produit | Bouchon enfichable à bride |
| Matériau | LDPE |
| Couleur | Rouge |
| Dimensions (impériale) | 0,51 in |
| Dimensions (métrique) | 13 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de 13 mm |