Learn More
Globe Scientific Flanged Plug Tube Caps
Description
Provide leak-resistance in test tubes, centrifuge tubes and round cuvettes
Informations sur la commande
1000/pk
Spécification
Spécification
| Type de produit | Flange Plug Cap |
| Matériau | Polyethylene |
| Couleur | Blue |
| Dimensions (impériale) | 0.47 in. |
| Dimensions (métrique) | 12 mm |
| À utiliser avec (équipement) | 12 mm Tubes |