Learn More
FlAsH-EDT2, TRC
Code produit 30391386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30391386 25 mg
30402548 5 mg
30407729 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30391386 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF33520025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 212118-77-9
Formule moléculaire C24 H18 As2 O5 S4
Poids moléculaire (g/mol) 664.5
Nom IUPAC 2-[4,5-bis(1,3,2-dithiarsolan-2-yl)-3-hydroxy-6-oxoxanthen-9-yl]acide benzoïque
SMILES OC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C(=C3Oc4c2ccc(O)c4[As]5SCCS5)[As]6SCCS6
Spécification
Nom chimique ou matériau FlAsH-EDT2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H18As2O5S4/c27-17-7-5-15-19(13-3-1-2-4-14(13)24(29)30)16-6-8-18(28)21(26-34-11-12-35-26)23(16)31-22(15)20(17)25-32-9-10-33-25/h1-8,27H,9-12H2,(H,29,30)
Poids de la formule 663.8469
Pourcentage de pureté >95%