Learn More
FlAsH-EDT2, TRC
Code produit 30407729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30407729 50 mg
30391386 25 mg
30402548 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30407729 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF33520050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 212118-77-9
Formule moléculaire C24 H18 As2 O5 S4
Poids moléculaire (g/mol) 664.5
Nom IUPAC 2-[4,5-bis(1,3,2-dithiarsolan-2-yl)-3-hydroxy-6-oxoxanthen-9-yl]acide benzoïque
SMILES OC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C(=C3Oc4c2ccc(O)c4[As]5SCCS5)[As]6SCCS6
Spécification
Nom chimique ou matériau FlAsH-EDT2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H18As2O5S4/c27-17-7-5-15-19(13-3-1-2-4-14(13)24(29)30)16-6-8-18(28)21(26-34-11-12-35-26)23(16)31-22(15)20(17)25-32-9-10-33-25/h1-8,27H,9-12H2,(H,29,30)
Poids de la formule 663.8469
Pourcentage de pureté >95%