Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit 96 Flash, 96 puits, pour l'ADN plasmidique de grande taille
Code produit 12746513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format : 96 puits
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12746513 Format : 96 puits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12746513 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740618.4
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Purification à haut débit de petites et grandes structures.
Le NucleoSpin™ Le kit 96 Flash permet l'isolement rapide et à haut débit de plasmides, de cosmides et de fragments d'ADN à haut nombre de copies. BAC L'ADN est extrait à l'aide de collecteurs sous vide ou de centrifugeuses et garantit des rendements reproductibles d'ADN dans le format pratique à 96 puits. Idéal pour les projets de séquençage automatisé à rendement élevé. Avec le NucleoSpin™ 96 Le plasmide de la méthode Flash est libéré des cellules hôtes E. coli par lyse SDS/alcaline après remise en suspension des culots bactériens. Le lysat qui en résulte est alors neutralisé et les débris cellulaires précipités à l’aide de SDS. L'incubation facultative dans l'eau bouillante inactive les nucléases présentes dans diverses souches hôtes d' E. coli et dénature les protéines solubles et autres constituants cellulaires. Tous les précipités sont ensuite éliminés par filtration du lysat à travers le NucleoSpin™ Plaque de filtre flash. L'ADN plasmide est recueilli par addition d'isopropanol au filtrat et par centrifugation ultérieure. Après un lavage supplémentaire à l'éthanol à 70 % et un séchage, l'ADN peut être remis en suspension dans du Tris-Cl 5 mM, pH 8,5. Composants du kit : NucleoSpin™ Plaques de filtration flash, blocs à puits carrés et feuilles de couverture pour la culture bactérienne, blocs à puits carrés pour la précipitation, feuilles d'aluminium adhésives, tampons, RNase A. Nucleospin 96 Flash, pour l'isolement des plasmides et des grandes constructions, tampon F1, F2, F3, FE, RNase A, Nucleospin Plaques de filtration flash, blocs à puits carrés et feuilles de couverture pour la culture bactérienne, blocs à puits carrés pour la précipitation, protocole de feuilles d'aluminium adhésives. Pour plus d’informations sur ce produit, contacter le service client.
  • Temps de préparation : 90 min / 4 plaques de 96 puits
  • Plaques de filtration à 96 puits incluses pour la filtration des lysats bactériens
  • Volume de culture : 1 mL à 1,3 mL
  • Rendement moyen : 8 μg (plasmides) et 0,2 μg (BAC)
  • Taille maximale du vecteur < 250 ko
  • Technologie à membrane de silice
  • Aucune utilisation de solvants organiques. Pour la préparation rapide, manuelle ou automatisée, d'ADN en plaques 96 puits de plasmides à nombre de copies élevé et faible et de grandes constructions à faible nombre de copies à partir de cultures d'E. coli .
Spécification
Format Plaque 96 puits
Type de produit final Plaques de filtration Flash
Type de produit Plaques de filtration Flash
Dimensions < 250 kbp