Learn More
Paragon Scientific™ Matériel de référence certifié Flash Point
Code produit 15480464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480464 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15480464 Fournisseur Paragon Scientific™ Code fournisseur CRMUPMGO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.16€
    252.88€ / 250mL
    Économisez 35.28€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Les matériaux de référence certifiés Flash Point sont destinés à la vérification des instruments de laboratoire utilisés pour tester les produits pétroliers et dérivés pour le point Flash conformément à la norme ASTM D93.
  • Matériau de référence certifié pour les vérifications annuelles conformément à la norme ASTM D93.
  • Entièrement traçable selon les normes internationales.
  • Fournie avec FDS.
  • Emballage de sécurité inviolable.
  • Durée de conservation de 12 mois.
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Type de produit MCC Diesel Royaume-Uni ISO 17034 Certifié (56,2 °C)
Certifications/Conformité Matériel de référence certifié pour les vérifications annuelles conformément à la norme ASTM D93
Quantité 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • CRMU-PMGO
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Valeurs nominales citées