Learn More
Paragon Scientific™ Matériel de référence certifié Flash Point
Code produit 15862517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
COC ASTM D92 ( 153.0 °C), 3 x 80 mL
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15862517 COC ASTM D92 ( 153.0 °C), 3 x 80 mL 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15862517 Fournisseur Paragon Scientific™ Code fournisseur CRMUCOCMID
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Il s’agit de matériaux de référence certifiés caractérisés par une étude multi-laboratoire spécifique à la méthode, conformément à la norme ASTM D92. Ces matériaux conviennent à la vérification des performances d’un instrument et/ou d’une procédure, comme
  • Matériau de référence certifié pour les vérifications annuelles conformément à la norme ASTM D92.
  • Certifié selon ISO 17025 / ISO 17034 sous accréditation UKAS au moyen d’une méthode spécifique d’étude inter-laboratoire.
  • Conditionnés dans des flacons de 3 x 80 ml - À usage unique, un flacon par test garantit l’absence de contamination / une perte volatile haut de gamme.
  • Entièrement traçable selon les normes internationales.
  • Fournie avec FDS.
  • Emballage de sécurité inviolable.
  • Durée de conservation de 12 mois.
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Type de produit COC ASTM D92 ( 153.0 °C), 3 x 80 mL
Certifications/Conformité Matériel de référence certifié pour les vérifications annuelles conformément à la norme ASTM D92
compliance-icons
Identifiant produit
  • CRMU-PMCC-MID, CRMU-COC-MID
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: white mineral oil
Valeurs nominales citées