Learn More
Lonza™ Cassettes d’ADN du système FlashGel™
Code produit 11597855
Change view
Click to view available options
Plage de séparation:
10 à 1 000 pb
50 à 4000 pb
Puits:
12 + 1 puits
16 + 1 puits
Conditionnement:
1 pièce
9 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de séparation Puits unitSize
11597855 10 à 1 000 pb 12 + 1 puits 9 pièces
11527855 50 à 4000 pb 12 + 1 puits 9 pièces
11507865 10 à 1 000 pb 16 + 1 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11597855 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur 57031
Cassettes optimisées pour la migration de l’ADN.Les cassettes d’ADN du système Lonza™ FlashGel™ séparent rapidement l’ADN et la migration de l’ADN peut être observée à mesure qu’elle se produit.Sépare l’ADN en 2 à 7 minutes.
  • Obtenez des résultats en 5 minutes maximum
  • Contiennent du tampon et des gels d’agarose pré-colorés, minimisant l’exposition des utilisateurs aux colorants potentiellement mutagènes
  • Pour la recherche ou la fabrication uniquement
  • À ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic in vitro, la toxicomanie ou l’administration aux humains ou aux animaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2.2%
Plage de séparation 10 à 1 000 pb
Puits 12 + 1 puits
Formule Agarose à 2,2 %
À utiliser avec (application) Électrophorèse
Contenus des kits Gel d’agarose, coloration et tampon
Matériau Agarose
Quantité 9/boîte
Conditions de stockage 18° jusqu'à 26 °C
Longueur (impériale) de la cassette 4,5 in
Longueur (impériale) du gel 2,7 in
Longueur (métrique) de la cassette 11.5 cm
Longueur (métrique) globale 7 cm
Largeur (impériale) de la cassette 4,2 in
Largeur (métrique) de la cassette 10.7 cm
Largeur (métrique) du gel 8.4 cm
Hauteur (impériale) de la cassette 0,6 in
Hauteur (métrique) de la cassette 1.7 cm
Type de produit Cassettes d’ADN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • FlashGel System
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylammonium hydroxide