Learn More
Micronova™ Support de lampe - pince
Code produit 15782809 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
QDIST-66P (miroir d’inspection)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15782809 QDIST-66P (miroir d’inspection) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15782809 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur FLASHH01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
À utiliser avec le miroir d’inspection pour accéder à l’arrière du matériel et des accessoires pour s’assurer que toutes les surfaces ont été correctement nettoyées
  • À utiliser avec le miroir en acier inox hautement poli pour inspecter les zones difficiles à atteindre
  • Connexion pivotante permettant de le fixer à n’importe quel manche de la série SSU
  • L’accessoire de lampe de poche en option est idéal pour une utilisation dans les cuves et autres applications à faible luminosité
Spécification
Description Support de lampe de poche type pince avec rotation à 360°
Dimensions (L x l x H) 3,6 x 2,0 x 1,2 in
À utiliser avec (équipement) QDIST-66P (miroir d’inspection)
Matériau Plastique
Type de produit Pince pour lampe de poche