Learn More
BUCHI Chargeur de solides pour chromatographie FlashPure
Code produit 16491374 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai:
15 g
20 g
40 g
80 g
120 g
Conditionnement:
1 kit
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai unitSize
16491374 15 g 1 kit
16350316 20 g -
16340316 40 g -
16300266 80 g -
16310266 120 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16491374 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11068975
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les chargeurs FlashPure Empty Solid sont parfaits pour les échantillons qui ne sont pas facilement solubles dans la phase mobile souhaitée lors de l’exécution de la chromatographie Flash. L’échantillon est absorbé sur une phase solide (silice ou celite) p
  • Le bouchon fileté facilite l’étanchéité
  • Il existe différentes tailles pour différentes quantités d’échantillons
  • Choisissez une taille suffisamment grande pour l’échantillon
  • La tige d’insertion permet le placement et le char
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Chargeur pour chromatographie
Comprend Kit d’adaptateurs, manchon, 20 tubulures et 40 frittés
Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai 15 g
À utiliser avec (équipement) Système de chromatographie Pure