Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Ecoflex : Amino
Tous les produits Buchi ProduitsDescripción
- Solution la plus économique sans sacrifier la qualité pour les séparations standard
- Grande sélection de cartouches de 4 g à 5 000 g
- Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.
- Ecoflex Silica est idéal pour les applications de base et les composés polaires utilisant des solvants organiques.
- La silice fonctionnalisée Amino fournit de meilleures formes de pic avec des composés polaires et basiques et est idéale pour les glucides.
- La silice fonctionnalisée C est idéale pour les peptides et les composés apolaires dans une phase mobile aqueuse.
- La silice fonctionnalisée offre une sélectivité alternative pour plusieurs types de polarité et est idéale pour les lipides.
- L’alumine neutre est idéale pour les aldéhydes, les cétones et les esters
Especificaciones
Especificaciones
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Amino |
| Comprend | 2 unités |
| Résolution | 40 à 60 μm |
| Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai | 20 g |
| Type de colonne | Amino |
| À utiliser avec (application) | Meilleurs pics de formes avec des composés polaires et basiques, idéales pour les glucides |
| À utiliser avec (équipement) | Tout système Flash |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?