Description
- Solution la plus économique sans sacrifier la qualité pour les séparations standard
- Grande sélection de cartouches de 4 g à 5 000 g
- Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.
- Ecoflex Silica est idéal pour les applications de base et les composés polaires utilisant des solvants organiques.
- La silice fonctionnalisée Amino fournit de meilleures formes de pic avec des composés polaires et basiques et est idéale pour les glucides.
- La silice fonctionnalisée C est idéale pour les peptides et les composés apolaires dans une phase mobile aqueuse.
- La silice fonctionnalisée offre une sélectivité alternative pour plusieurs types de polarité et est idéale pour les lipides.
- L’alumine neutre est idéale pour les aldéhydes, les cétones et les esters
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Type | C18 |
| Comprend | 5 unités |
| Résolution | 40 à 60 μm |
| Poids du lit (métrique) | 12 g |
| Type de colonne | C18 |
| À utiliser avec (application) | Composés non polaires, idéal pour les peptides |
| À utiliser avec (équipement) | Tout système Flash |