Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Ecoflex : C18
Code produit 16380166 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
1 unité
2 unités
5 unités
Poids du lit (métrique):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
800 g
1500 g
3000 g
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Poids du lit (métrique) unitSize
16380166 2 unités 120 g -
16340166 5 unités 12 g -
16320176 1 unité 1500 g -
16350166 2 unités 20 g 2 pièces
16390166 1 unité 220 g -
16330176 1 unité 3000 g -
16300176 1 unité 330 g 1 pièce
16360166 2 unités 40 g -
16330166 5 unités 4 g 5 pièces
16310176 1 unité 800 g -
16370166 2 unités 80 g 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 16380166 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 140000053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    564.52€
    494.16€ / 2 pièces
    Économisez 70.36€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les cartouches FlashPure Ecoflex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances.
  • Solution la plus économique sans sacrifier la qualité pour les séparations standard
  • Grande sélection de cartouches de 4 g à 5 000 g
  • Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.
  • Ecoflex Silica est idéal pour les applications de base et les composés polaires utilisant des solvants organiques.
  • La silice fonctionnalisée Amino fournit de meilleures formes de pic avec des composés polaires et basiques et est idéale pour les glucides.
  • La silice fonctionnalisée C est idéale pour les peptides et les composés apolaires dans une phase mobile aqueuse.
  • La silice fonctionnalisée offre une sélectivité alternative pour plusieurs types de polarité et est idéale pour les lipides.
  • L’alumine neutre est idéale pour les aldéhydes, les cétones et les esters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Type C18
Comprend 2 unités
Résolution 40 to 60 μm
Poids du lit (métrique) 120 g
Type de colonne C18
À utiliser avec (application) Non-Polar Compounds, Ideal for Peptides
À utiliser avec (équipement) Tout système Flash