Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Ecoflex : Silice
Code produit 16320146 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
10 unité
10 unités
12 unités
18 unité
1 unité
20 unités
2 unités
3 unités
5 unités
6 unités
Poids du lit (métrique):
4 g
12 g
25 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
800 g
1600 g
3000 g
Conditionnement:
10 pièces
12 pièces
18 pièces
20 pièces
5 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Poids du lit (métrique) Conditionnement
16320146 20 unités 4 g 20 pièces
15857051 10 unités 120 g 10 pièces
16330146 18 unité 12 g 18 pièces
16380146 2 unités 1600 g -
15867051 6 unités 220 g -
16340146 12 unités 25 g 12 pièces
16390146 1 unité 3000 g -
16360146 5 unités 330 g 5 pièces
16350146 12 unités 40 g 12 pièces
16370146 3 unités 800 g -
15847051 10 unité 80 g 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 16320146 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 140000021
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les cartouches FlashPure Ecoflex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances.
  • Solution la plus économique sans sacrifier la qualité pour les séparations standard
  • Grande sélection de cartouches de 4 g à 5 000 g
  • Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.
  • Ecoflex Silica est idéal pour les applications de base et les composés polaires utilisant des solvants organiques.
  • La silice fonctionnalisée Amino fournit de meilleures formes de pic avec des composés polaires et basiques et est idéale pour les glucides.
  • La silice fonctionnalisée C est idéale pour les peptides et les composés apolaires dans une phase mobile aqueuse.
  • La silice fonctionnalisée offre une sélectivité alternative pour plusieurs types de polarité et est idéale pour les lipides.
  • L’alumine neutre est idéale pour les aldéhydes, les cétones et les esters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Type Silice
Comprend 20 unités
Résolution 40 à 63 μm
Poids du lit (métrique) 4 g
Type de colonne Silice
À utiliser avec (application) Applications de base, composés polaires
À utiliser avec (équipement) Tout système Flash