Learn More
BUCHI Chargeur FlashPure Empty Solid : Pièces
Code produit 16360316 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Frits de chargeur plein vide FlashPure ; taille : 12 g ; quantité : 20 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16360316 Frits de chargeur plein vide FlashPure ; taille : 12 g ; quantité : 20 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16360316 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 148634551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.10€
    101.43€ / 20 pièces
    Économisez 5.67€
    5% de réduction
Expédition estimée: 28-10-2026
Pièces pour chargeurs FlashPure Empty Solid. Les chargeurs FlashPure Empty Solid sont parfaits pour les échantillons qui ne sont pas facilement solubles dans la phase mobile souhaitée lors de l’exécution de la chromatographie Flash. L’échantillon est absorbé sur une phase solide (silice ou célite) puis ajouté au tube du chargeur Empty Solid.
  • Le bouchon fileté facilite l’étanchéité
  • Il existe différentes tailles pour différentes quantités d’échantillons
  • Choisissez une taille suffisamment grande pour l’échantillon
  • La tige d’insertion permet le placement et le chargement des échantillons plus petits que la totalité du volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polyéthylène
Modèle Frits
Type Fritté
Comprend 20 unités
Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai 12 g
Type de colonne Empty
À utiliser avec (application) Solid Loading of Insoluble Samples
À utiliser avec (équipement) Reveleris Solid Loading