Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Select : C18
Code produit 16320236 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai:
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
Comprend:
1 unité
2 unités
5 unités
Conditionnement:
2 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai Comprend Conditionnement
16320236 80 g 2 unités -
16330236 120 g 2 unités 2 pièces
16390226 12 g 5 unités -
16300236 20 g 2 unités -
16340236 220 g 1 unité -
16350236 330 g 1 unité -
16310236 40 g 2 unités -
16380226 4 g 5 unités -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 16320236 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 140000125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.00€
    656.50€ / 2 pièces
    Économisez 45.50€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Les cartouches FlashPure Select C sont conçues pour des performances ultimes et inégalées.
  • Particules sphériques
  • 13 à 17 μm de silice, 20 à 35 μm de C18
  • Les cartouches en gel de silice fonctionnalisée peuvent être réutilisées plusieurs fois
  • Grande sélection de cartouches de 4 g à 3 000 g
  • Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Type C18
Comprend 2 unités
Résolution 20 à 35 μm
Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai 80 g
Type de colonne C18
À utiliser avec (application) Composés non polaires, idéal pour les peptides
À utiliser avec (équipement) Tout système Flash