Learn More
IKA™ Portoir pour flacons avec poignée
Code produit 15981652 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15981652 1000 ml 1 pièce
15787228 250 ml 1 pièce
15925661 2000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15981652 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0004448500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00€
    416.00€ / 1 pièces
    Économisez 35.00€
    7% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Conçu avec un fond rond et des poignées pour transporter en toute sécurité des flacons à fond rond.
  • Fond rond
  • Comprend des poignées
  • Disponibles en plusieurs tailles de flacons
  • Résistant aux températures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Aluminium
Comprend Poignées
Plage de températures (métrique) Jusqu’à 300°C
Forme du fond Rond
Diamètre (métrique) externe 166,3 mm