Learn More
IKA™ Porte-flacons sans poignée
Code produit 15617308 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15617308 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15617308 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025003280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    202.00€ / 1 pièces
    Économisez 50.00€
    19% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Conçu avec un fond rond pour maintenir en toute sécurité les flacons à fond rond.
  • Fond rond
  • Structure en aluminium anodisé
  • Résistant aux températures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Aluminium
Plage de températures (métrique) Jusqu’à 300°C
Forme du fond Rond
Diamètre (métrique) externe 142 mm