Learn More
Thermo Scientific™ Clips et fixations pour bains-marie Precision™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Clips et fixations à utiliser avec le système Thermo Scientific™ Precision™ .
Clips pour flacons
- Permettent de fixer des flacons de différentes tailles à la plateforme du bain-marie
- Acier inox
- Chaque pièce nécessite une fixation (Réf. 3166189, à commander séparément)
Clip pour tube à essai
- Acier inox
- Peuvent contenir des tubes de 13 mm à 25 mm
- Chaque pièce nécessite une fixation (Réf. 3166189, à commander séparément)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 13 mm à 25 mm |
| À utiliser avec (équipement) | À utiliser avec les bains-marie à agitation réciproque, Dubnoff et peu profonds Precision |
| Mouvement d’agitation | Réciproque |
| Type | Dispositif de fixation par clip |
| Capacité | 1000 mL Flask Clip or 13 to 25 mmTest Tube Clip |