Learn More
Thermo Scientific™ Clips et fixations pour bains-marie Precision™
Code produit 15365917 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
13 mm à 25 mm
15 flacons de 50 ml (modèle 25) ou 36 flacons de 50 ml (modèle 50)
20 flacons de 25 ml (modèle 25) ou 48 flacons de 25 ml (modèle 50)
2 flacons de 1 000 ml (modèle 25), 5 flacons de 1 000 ml (modèle 50)
6 flacons de 250 ml (modèle 25) ou 14 flacons de 250 ml (modèle 50)
9 flacons de 125 ml (modèle 25) ou 24 flacons de 125 ml (modèle 50)
de 13 à 25 mm
Type:
Clip pour flacon
Clip pour tube à essai
Dispositif de fixation par clip
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type unitSize
15365917 20 flacons de 25 ml (modèle 25) ou 48 flacons de 25 ml (modèle 50) Clip pour flacon 1 pièce
15355917 de 13 à 25 mm Clip pour tube à essai 1 pièce
15375917 15 flacons de 50 ml (modèle 25) ou 36 flacons de 50 ml (modèle 50) Clip pour flacon 1 pièce
15385917 9 flacons de 125 ml (modèle 25) ou 24 flacons de 125 ml (modèle 50) Clip pour flacon 1 pièce
15395917 6 flacons de 250 ml (modèle 25) ou 14 flacons de 250 ml (modèle 50) Clip pour flacon 1 pièce
15315927 2 flacons de 1 000 ml (modèle 25), 5 flacons de 1 000 ml (modèle 50) Clip pour flacon 1 pièce
15345927 13 mm à 25 mm Dispositif de fixation par clip 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15365917 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3166227
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces clips pour flacons dans les bains-marie.
Clips et fixations à utiliser avec le système Thermo Scientific™ Precision™ .
Caractéristiques :
Clips pour flacons
  • Permettent de fixer des flacons de différentes tailles à la plateforme du bain
  • Acier inoxydable
  • Chaque pièce nécessite une fixation (réf. 3166189, à commander séparément)
Clip pour tube à essai
  • Acier inoxydable
  • Peuvent contenir des tubes de 13 mm à 25 mm
  • Chaque pièce nécessite une fixation (réf. 3166189, à commander séparément)
Garantie : la garantie varie selon les pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 20 flacons de 25 ml (modèle 25) ou 48 flacons de 25 ml (modèle 50)
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec les bains-marie à agitation réciproque, Dubnoff et peu profonds Precision
Mouvement d’agitation Réciproque
Type Clip pour flacon
Capacité 20 flacons de 25 ml (modèle 25) ou 48 flacons de 25 ml (modèle 50)