Description
- Fond rond
- Structure en aluminium anodisé
- Résistant aux températures
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | Aluminium |
| Comprend | Jusqu’à 300°C |
| Plage de températures (métrique) | Jusqu’à 300°C |
| Forme du fond | Rond |
| Diamètre (métrique) externe | 171,0 mm |