Learn More
Grant Instruments™ Plateformes pour flacons à utiliser avec ES-20/80
Description
- Interchangeables
- Des pinces maintiennent fermement les flacons en place pendant un mélange vigoureux.
- Accessoires optionnels pour l'agitateur-incubateur orbital ES-20/80
Spécification
Spécification
| Capacité | 16 flacons de 250 à 300 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 36 x 40 x 10 cm |
| Poids (impériale) | 7.3 lb. |
| Poids (métrique) | 3,30 kg |
| Description | Plateforme pour flacons de 250 mL (16 flacons de 250 à 300 mL. ES-20/80 et ES-20/80 C) |
| Modèle | HSP-16/250 |
| À utiliser avec (équipement) | ES-20/80 et ES-20/80C |