Learn More
Grant Instruments™ Plateformes pour flacons à utiliser avec ES-20/80
Code produit 17775019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
16 flacons de 250 à 300 ml
30 flacons de 100 à 150 ml
6 x flacons de 1000 ml
9 flacons de 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
17775019 9 flacons de 500 ml 1 pièce
17745019 16 flacons de 250 à 300 ml 1 pièce
17755019 30 flacons de 100 à 150 ml 1 pièce
17765019 6 x flacons de 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17775019 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur HSP9/500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le Grant™ Les plateformes de flacons interchangeables sont destinées à être utilisées avec l'agitateur-incubateur orbital ES-20/80. Les plateformes sont équipées de pinces permettant de maintenir les flacons en place en toute sécurité pendant un mélange vigoureux.
  • Interchangeables
  • Des pinces maintiennent fermement les flacons en place pendant un mélange vigoureux.
  • Accessoires optionnels pour l'agitateur-incubateur orbital ES-20/80
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 9 flacons de 500 ml
Dimensions (L x l x H) 36 x 40 x 10 cm
Poids (impériale) 7.3 lb.
Poids (métrique) 3,3 kg
Description Plateforme pour flacons de 500 mL (9 flacons de 500 mL. ES-20/80 et ES-20/80C)
À utiliser avec (équipement) ES-20/80 et ES-20/80C