Learn More
Medline Scientific™ Polypropylène boîte de transport de flasques
Code produit 12992881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
300 x 100 x 100 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x l x H) intérieures
12992881 300 x 100 x 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12992881 Fournisseur Medline Scientific™ Code fournisseur AAA23706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.50€
    45.89€ / 1 pièces
    Économisez 12.61€
    21% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Couleur Jaune
Dimensions (P x l x H) intérieures 300 x 100 x 100 mm
À utiliser avec (application) Résistance à la chaleur de -30 °C à +121 °C
À utiliser avec (équipement) 3 fioles de 100 mL