Learn More
Labconco™ Laveurs de verrerie FlaskScrubber™
BIOPHARMA
Code produit 17192312 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Laveur de verrerie FlaskScrubber
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P
Modèle:
Laveur sous paillasse
Laveur sous paillasse avec fenêtre
Laveur sur pied
Laveur sur pied avec fenêtre
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Alimentation électrique Modèle Conditionnement
17192312 Laveur de verrerie FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Laveur sous paillasse 1 pièce
17102322 Laveur de verrerie FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Laveur sous paillasse 1 pièce
17112322 Laveur de verrerie FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Laveur sous paillasse avec fenêtre 1 pièce
17122322 Laveur de verrerie FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Laveur sous paillasse avec fenêtre 1 pièce
16874040 Laveur de verrerie FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Laveur sur pied 1 pièce
17132322 Laveur de verrerie FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Laveur sur pied 1 pièce
17142322 Laveur de verrerie FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Laveur sur pied avec fenêtre 1 pièce
17152322 Laveur de verrerie FlaskScrubber 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Laveur sur pied avec fenêtre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17192312 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 411001010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15075.00€
    12592.70€ / 1 pièces
    Économisez 2482.30€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Laveurs de verrerie polyvalents et efficaces pour le lavage efficace et homogène de la verrerie à col étroit et du matériel de laboratoire général.
Labconco FlaskScrubber™ Les lave-verrerie sont conçus pour un lavage efficace et uniforme de la verrerie à col étroit et de la verrerie de laboratoire à usage général. Le logiciel CleanWorks OS est accessible via une interface tactile couleur et offre un suivi intuitif et clair des charges de lavage. – garantir un nettoyage reproductible, efficace et traçable.
FlaskScrubber les modèles atteignent un maximum de 93° Lavage à température C et séchage rapide de la verrerie grâce au séchage par injection d'air pulsé standard avec la technologie de gestion de la chaleur SpeedVent. FlaskScrubber Les modèles comprennent un rack inférieur à 36 emplacements et peuvent être équipés d'une grande variété d'inserts et de racks supplémentaires pour accueillir tous les types de matériel de laboratoire.
  • Écran tactile avec logiciel intuitif CleanWorks OS
  • La conception flexible permet l’utilisation de racks standard et injection de tiges de support
  • Température de lavage maximale 93 °C élimine les contaminants tenaces
  • La pompe de lavage avancée optimise la circulation de l’eau jusqu’à 112 gal/min (424 litres/min)
  • Séchage par tige de support à air forcé standard grâce à la technologie SpeedVent
  • Chambre et racks en acier inox de type 304 durables
  • Rack d’injection de tige de support 36 emplacements inclus
Spécification
Description Laveur de verrerie FlaskScrubber
Affichage Écran tactile couleur
Matériau Acier inoxydable (304)
Type de produit Laveur de verrerie de laboratoire
Débit Entrée d’eau chaude de 1,25 GPM (4,7 LPM), entrée d’eau froide de 3,5 GPM (13,2 LPM)
Pression max. 120 psi (entrée)
Pression min. d’eau purifiée N/A, peut être fourni à partir de sources pressurisées et non pressurisées
Volume (impérial) Volume de la chambre 6,73 pieds3
Volume (métrique) Volume de la chambre 190,6 litres
Cycles de lavage 9 programmes avec 1 à 9 cycles au total
Consommation d’eau Aussi faible que 12,9 l
Modèle Laveur sous paillasse
Certifications/Conformité UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
À utiliser avec (application) Idéal pour les laboratoires d’établissements d’enseignement supérieur, universitaires, gouvernementaux, pharmaceutiques et industriels ou tout établissement utilisant de la verrerie réutilisable
Comprend Rack avec tige de support inférieure
Inlet Water Temperature (English) Min. 120°F
Inlet Water Temperature (English) Recommended 120°F
Température max. (impériale) de l’eau d’entrée 160°F
Température max. (métrique) de l’eau d’entrée 71°C
Température min. (métrique) de l’eau d’entrée 49°C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 49°C
Profondeur (impériale) 27,7 in
Profondeur (métrique) 70,4 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 27,2 x 24,1 x 32,1 à 36 po.
Hauteur (impériale) 32,1 à 36 pouces
Hauteur (métrique) de 81,5 à 91,4 cm
Largeur (impériale) 24,1 in
Largeur (métrique) 61,2 cm
Poids (impériale) emballé 206 lb
Poids (métrique) à l’expédition 93,4 kg
Ampérage 11 A
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
Tension 208/230 V
Fréquence 50/60 Hz