Learn More
Thermo Scientific™ Flat Caps for UTW PCR Plates, strips of 8, optical clear
Code produit 10128379 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 barrettes
Conditionnement:
120 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10128379 120 barrettes 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10128379 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TCS1080
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Minimisez la perte de vapeur grâce à ces barrettes de bouchons plats à utiliser avec les plaques Thermo Scientific™ Piko™ à 24 puits dans le thermocycleur Piko et le système PCR en temps réel PikoReal.
Tous nos produits de scellement sont conçus pour offrir une protection optimale tout en étant faciles à utiliser. Les options de scellement qPCR Thermo Scientific sont transparentes pour fournir une transmission de signal maximale et constante, essentielle pour obtenir des résultats qPCR précis.
Ces barrettes de bouchons plats fournissent un joint extrêmement étanche dans les plaques PCR à paroi ultra-fine. Elles constituent le choix idéal pour les réactions à faible volume où il est important de minimiser la perte de vapeur. De plus, nos bouchons plats transparents offrent une excellente transmission pour toutes les applications de détection par fluorescence comme la qPCR.
Points clés
  • Bande de 8 bouchons
  • Optiquement transparent pour la détection par fluorescence
  • Obturation étanche pour les échantillons de faible volume et résultats de quantification cohérents
  • Idéal pour l’étanchéité des plaques PCR UTW Piko à 24 puits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 8
Quantité 120 barrettes
Format Barrettes de 8 capuchons optiques
Type de produit Barrette de bouchons pour plaque PCR
Gamme de produits Piko
Certifié exempt RNase / DNase Oui
Plate Compatibility Plaque 96 puits