Learn More
Fisherbrand™ Écrans de protection contre les rayons gamma à base plate
Code produit 12397177 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
530 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12397177 530 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12397177
Expédition estimée: 17-12-2026
Grand écran de protection fixe à base plate pour la protection contre le rayonnement gamma.
  • Produit de sécurité contre les rayons gamma à base plate
  • Protection contre les radiations Cleaver Scientific Protection contre les rayonnements gamma, écran, angle fixe de 15°, base plate, dimensions 530 mm (h) x 350 mm (l) x 300 mm (p)
  • Disponible en petites, moyennes et grandes tailles, avec un fond incurvé de 15 cm de profondeur pour une utilisation avec des plateaux de sécurité, ou un fond plat de 30 x 30 cm pour une protection sous le plan de travail.
  • Grand fixe 15° Angle – Base plate 35 x 53 cm, base 35 x 30 cm, écran de protection contre les rayonnements gamma
  • Une gamme d’angles offre une maniabilité accrue, tandis que l’acrylique optique transparent facilite la visualisation
Spécification
Type de produit Écran de protection contre les rayons gamma
Largeur (métrique) 350 mm
Hauteur (métrique) 530 mm
Épaisseur (métrique) 35 mm