Learn More
Fisherbrand™ Écrans de protection contre les rayons gamma à base plate
Code produit 12317187 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
600 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12317187 600 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12317187
Expédition estimée: 05-04-2027
Écran de protection contre les rayonnements fixe idéal pour la protection contre les rayons gamma.
  • Rayonnement gamma, écran, angle fixe de 45 degrés, base plate, dimensions 600 mm (h) x 350 mm (l) x 300 mm (p)
  • Offre une vision claire et non déformée, réduisant les effets lumineux et les ombres claires, en particulier lorsque l’utilisateur est en position assise
  • Disponible en deux tailles, avec une base plate pour assurer la protection de la paillasse ou avec une base incurvée qui s’adapte facilement aux plateaux de sécurité
    • Disponible en petites, moyennes et grandes tailles, avec une base incurvée de 15 cm de profondeur pour une utilisation avec des plateaux de sécurité ou une base plate de 30 x 30 cm pour une protection sous plan de travail.
    • Une gamme d’angles offre une maniabilité accrue, tandis que l’acrylique optique transparent facilite la visualisation
Spécification
Type de produit Écran de protection contre les rayons gamma
Largeur (métrique) 350 mm
Hauteur (métrique) 600 mm
Épaisseur (métrique) 350 mm