Learn More
Bochem™ Bol à fond plat
Code produit 10682971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10682971 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10682971 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8671
Expédition estimée: 28-12-2026
Le bol à fond plat Bochem™ est fabriqué en acier inoxydable pour une importante durabilité.
  • Acier inoxydable
  • Fond plat
Spécification
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Capacité (métrique) 250 ml
Hauteur (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) 100 mm
Forme Fond plat