Description
- Puits à fond plat
- Plage de volume : 8 à 40 mL
- Nombre de trous disponibles : 4, 9 ou 16
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 20 ml |
| Diamètre (impériale) | 1,1 in |
| Diamètre (métrique) | 28,5 mm |
| Comprend | Portoir carré |
| Longueur (impériale) | 3,1 in |
| Longueur (métrique) | 79 mm |
| Forme | Fond plat |
| Type | Bloc d’essai |
| Largeur (impériale) | 3,1 in |
| Largeur (métrique) | 79 mm |
| Afficher plus |