Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Flacons à fond plat avec joint rodé conique
Code produit 15380895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15380895 50 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15380895 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 03012928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    57.22€ / 10 pièces
    Économisez 59.78€
    51% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Flacon en verre DURAN™ avec joint rodé conique
  • Conformes à la norme DIN EN ISO 4797 en plus de la norme
  • Avec étiquette de marquage
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4797
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nb par paquet 10
Raccord manchonné NS 29/32
Diamètre (métrique) externe 51 mm