Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons à fond plat avec joint rodé conique
Code produit 10767891
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
100 ml
250 ml
500 mL
1 L
2 L
Joint conique standard:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Diamètre (métrique) externe:
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Conditionnement:
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint conique standard Diamètre (métrique) externe unitSize
10767891 1 L NS 24/29 131 mm 10 pièces
10141471 100 mL NS 19/26 64 mm 10 pièces
10643501 100 ml NS 29/32 64 mm 10 pièces
10433491 2 L NS 29/32 166 mm 10 pièces
10060211 250 ml NS 19/26 85 mm 10 pièces
10274141 2 L NS 24/29 166 mm 10 pièces
10460703 50 ml NS 24/29 51 mm 10 pièces
10500122 100 mL NS 24/29 64 mm 10 pièces
10694382 500 mL NS 19/26 105 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10767891 missing translation for 'mfr' Lenz Laborglasintrumente missing translation for 'supplierNo' 03012470
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
  • Avec étiquette de marquage
  • Matériau : DURAN™
Especificaciones
Capacité (métrique) 1 L
Comprend Joint rodé conique et étiquette de marquage
Joint conique standard NS 24/29
Diamètre (métrique) externe 131 mm
Quantité 10/paquet
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.