Learn More
Glassco Laboratory Equipments Flat Bottom Glass Flask
Code produit 31937691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Conditionnement:
10 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31937691 500 mL 10 pièces
31937667 50 mL 10 pièces
31937684 100 mL 10 pièces
31937690 250 mL 10 pièces
31937655 1000 mL 10 pièces
31937656 2000 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31937691 Fournisseur Glassco Laboratory Equipments Code fournisseur EU058.202.17
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Flat bottom glass flask with a joint for general laboratory use.
  • Flat bottom glass flasks with an NS 29/32 joint
  • Available in 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL capacities
  • Made from 3.3 borosilicate glass
  • Complies with DIN/ISO 4797 and USP standards
  • Features white printing
  • Chemical resistant
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Matériau Borosilicate Glass (3.3)
Type de produit Flask
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduated No
Mouth Style Joint
Stérilité Non-sterile
Forme du fond Flat